missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-11 Antibody (22626), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064929 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30064929 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30064929 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB218X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-11 Monoclonal antibody specifically detects IL-11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-11
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 22626
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Neutralization
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Adipogenesis inhibitory factor, AGIFoprelvekin, IL-11Oprelvekin, interleukin 11, interleukin-11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-11, Pro22-Leu199, Accession # P20809
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3589
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.