missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10R alpha Antibody (1B1.3a), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18059755 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18059755 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18059755

Marca: Novus Biologicals NB10063577IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-10R alpha Monoclonal specifically detects IL-10R alpha in Mouse, Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-10R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B1.3a
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen CD210 antigen, CDw210a, HIL-10R, IBD28, IL-10 receptor subunit alpha, IL-10R subunit 1, IL-10R1, IL-10RA, IL10RIL-10R subunit alpha, interleukin 10 receptor, alpha, interleukin-10 receptor alpha chain, Interleukin-10 receptor subunit 1, interleukin-10 receptor subunit alpha
Símbolos de los genes IL10RA
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Purified recombinant extracellular region of mouse CD210
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3587
Especificidad de la prueba NB100-63577 recognizes mouse CDw210a, a cell surface glycoprotein of approximately 110KD, also known as Interleukin-10 receptor 1 (IL-10R1). The epitope recognised by this antibody has been localised to the ligand binding domain within the extracellular region of mouse CDw210a. Mouse CDw210a is expressed by a range of cells including thymocytes, T cells, B cells and monocytes. This clone is reported to neutralize the effects of IL-10 (1).
Especies diana Mouse, Human (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.