missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10 R beta Antibody (009), FITC , Novus Biologicals™

Código de producto. 18688260 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18688260 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18688260 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290735F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-10 R beta Monoclonal antibody specifically detects IL-10 R beta in Mouse samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-10 R beta
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 009
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen CDw210b antigen, CRF2-4IL-10R subunit 2, CRFB4human transmembrane receptor protein; cytokine receptor10CDW210B, D21S58, D21S66, IBD25, IL-10 receptor subunit beta, IL-10R2IL-10R subunit beta, IL-10RB, interleukin 10 receptor, beta, Interleukin-10 receptor subunit 2, interleukin-10 receptor subunit beta, member 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse IL-10 R beta (NP_032375.2; Met1-Ser222).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3588
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.