missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10 Antibody (CC320), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18546331 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18546331 0.25 mL 250 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18546331 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10063026H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-10 Monoclonal antibody specifically detects IL-10 in Rat, Bovine, Equine, Goat, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-10
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon CC320
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Plasmid cDNA encoding bovine IL-10
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3586
Especies diana Rat, Bovine, Equine, Goat, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.