missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10 Antibody (CC320), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18025895 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.25 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18025895 0.25 mL 0.25 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18025895

Marca: Novus Biologicals NB10063026V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-10 Monoclonal specifically detects IL-10 in Rat, Bovine, Equine, Goat, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-10
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CC320
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, ELISA
Alias de gen CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF
Símbolos de los genes IL10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Plasmid cDNA encoding bovine IL-10
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.25 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3586
Especificidad de la prueba Clone CC320 has been shown to neutralise the activity of bovine IL-10 as measured by the inhibition of the inhibitory activity of IL-10 on IFN gamma synthesis (2).
Especies diana Bovine, Equine, Goat, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.