missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-1 RII Antibody (RM0014-7D7), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18236585 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18236585 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18236585

Marca: Novus Biologicals NB11085472V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-1 RII Monoclonal specifically detects IL-1 RII in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-1 RII
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon RM0014-7D7
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen beta, CD121b, CD121b antigen, IL1RBCD121 antigen-like family member B, IL-1R-beta, IL-1RT2, IL-1RT-2, interleukin 1 receptor, type II, Interleukin-1 receptor beta, MGC47725
Símbolos de los genes IL1R2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse IL-1 RII (extracellular domain)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7850
Especificidad de la prueba This recognizes extracellular domain of mouse IL1R-II protein.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.