missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-1 RI Antibody (129304) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30176329 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30176329 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30176329 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7712JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-1 RI Monoclonal antibody specifically detects IL-1 RI in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-1 RI
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 129304
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD121 antigen-like family member A, CD121a antigen, IL1R, IL1R1, IL1RT1, IL-1RT1, IL-1RT-1, Interleukin 1 Receptor 1, interleukin 1 receptor, type I, interleukin receptor 1, interleukin-1 receptor type 1, p80
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-1 RI, Leu20-Lys338, Accession # P13504
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3554
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.