missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-1 beta/IL-1F2 Antibody (Hu110) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 18648033 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18648033 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18648033

Marca: Novus Biologicals FAB10349C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-1 beta/IL-1F2 Monoclonal antibody specifically detects IL-1 beta/IL-1F2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-1 beta/IL-1F2
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu110
Conjugado PerCP
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen catabolin, IL-1, IL-1 beta, IL-1B, IL1-BETA, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human IL-1 beta/IL-1F2
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Metastasis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3553
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.