missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKZF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | IKZF1 |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16859473
|
Proteintech
12016-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16849473
|
Proteintech
12016-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
RNP2 a type I integral membrane protein found only in the rough endoplasmic reticulum. The encoded protein is part of an N-oligosaccharyl transferase complex that links high mannose oligosaccharides to asparagine residues found in the Asn-X-Ser/Thr consensus motif of nascent polypeptide chains. This protein is similar in sequence to the yeast oligosaccharyl transferase subunit SWP1.Especificaciones
| IKZF1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q03267, Q13422 | |
| 10320, 22778, 305501 | |
| IKZF1 Fusion Protein Ag2631 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| IKZF1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| DNA binding protein Ikaros, hIk 1, Hs.54452, IK1, IKAROS, IKZF1, LYF1, PRO0758, ZNFN1A1 | |
| IKZF1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto