missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKK gamma Antibody (72C627), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18703261 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18703261 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703261

Proveedor: Novus Biologicals NB10056542DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IKK gamma Monoclonal antibody specifically detects IKK gamma in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IKK gamma
Aplicaciones Western Blot, Simple Western
Clasificación Monoclonal
Clon 72C627
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FIP-3IP2, FIP3NF-kappa-B essential modifier, Fip3p, I-kappa-B kinase subunit gamma, IkB kinase gamma subunit, IkB kinase subunit gamma, IkB kinase-associated protein 1, IKKAP1, IKKG, IKK-gammaIPD2, incontinentia pigmenti, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma, Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma, IP, IP1, NEMOAMCBX1, NFkappaB essential modulator, NF-kappa-B essential modulator
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was raised against a His-tagged full-length human IKK3/IKKg protein.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8517
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.