missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IKK alpha Polyclonal antibody specifically detects IKK alpha in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IKK alpha |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Formulación | 0.2 μm filtered solution in PBS |
| Alias de gen | conserved helix-loop-helix ubiquitous kinaseIKBKA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.10, IkappaB kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, IkBKA, IKK1I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKKAIkB kinase alpha subunit, IKK-alphainhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha, NFKBIKAIKK-a kinase, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, TCF16, TCF-16, Transcription factor 16 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human IKK alpha. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?