missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKK alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18665542 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18665542 100 μg 100 microlitros
18618084 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18665542

Marca: Novus Biologicals NBP297348100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IKK alpha Polyclonal antibody specifically detects IKK alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IKK alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen conserved helix-loop-helix ubiquitous kinaseIKBKA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.10, IkappaB kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, IkBKA, IKK1I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKKAIkB kinase alpha subunit, IKK-alphainhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit alpha, NFKBIKAIKK-a kinase, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, TCF16, TCF-16, Transcription factor 16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IKK alpha fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Immunology, Innate Immunity, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1147
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.