Learn More
Abnova™ IKBKB (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MSWSPSLTTQTCGAWEMKERLGTGGFGNVIRWHNQETGEQIAIKQCRQELSPRNRERWCLEIQIMRRLTHPNVVAARDVPEGMQNLAPNDLPLLAMEYCQGGDLRKYLNQFENCCGLREGAILTLLSDIASALRYLHENRIIHRDLKPENIVLQQGEQRLIHKIIDLGYAKELDQGSLCTSFVGTLQYLAPELLEQQKYTVTVDYWSFGTLAFECITGFRPFLPNWQPVQCVRMWPGTVAHSCNPSTLGGRGRWIS
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH06231.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3551 |
| Nombre | inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 10 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | FLJ40509, IKK-beta, IKK2, IKKB, MGC131801, NFKBIKB |
| Símbolo de gen | IKBKB |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |