missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IkB-alpha, p Ser36 Antibody (39A1413), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18016345 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18016345 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18016345

Marca: Novus Biologicals NB10056724V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IkB-alpha Monoclonal specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IkB-alpha (p Ser32, p Ser36)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 39A1413
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot
N.º de referencia del gen P25963
Alias de gen alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
Símbolos de los genes NFKBIA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This monoclonal antibody was raised against a synthetic peptide containing phosphorylated serines at amino acid residues 32 and 36 of human IkBa.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Diabetes Research, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4792
Especificidad de la prueba IkBa (39A1413 ) [Ser32/Ser36]
Especies diana Human, Mouse, Pig, Bovine, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.