missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IkB-alpha Polyclonal specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IkB-alpha (p Ser32, p Ser36) |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100 |
| Formulación | phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, and 50% glycerol. with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P25963 |
| Alias de gen | alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor |
| Símbolos de los genes | NFKBIA |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?