missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IkB-alpha, p Ser32, p Ser36 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18279033 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18279033 0.025 mL 25 microlitros
18250171 0.05 mL 0.05 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18279033 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100819870.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IkB-alpha Polyclonal specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IkB-alpha (p Ser32, p Ser36)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:100
Formulación phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, and 50% glycerol. with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P25963
Alias de gen alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
Símbolos de los genes NFKBIA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The antiserum was produced against synthesized phosphopeptide derived from human IkB-alpha. around the phosphorylation site of serine 32/36 (H-D-SP-G-L-D-SP -M-K).
Peso molecular del antígeno 39 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Diabetes Research, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4792
Especificidad de la prueba IkB-alpha. (specific to Phospho-Ser32/Ser36) detects endogenous levels of IkB-alpha only when phosphorylated at serine 32/36.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.