missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IkB-alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18279750 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18279750 0.025 mg 25 microgramos
18118559 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18279750

Marca: Novus Biologicals NB12022071SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

IkB-alpha Polyclonal specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IkB-alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/ml
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P25963
Alias de gen alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
Símbolos de los genes NFKBIA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 34-48 of human IkB-alpha was used as the immunogen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4792
Especificidad de la prueba In Jurkat, a 40 kDa band is observed.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.