missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IkB-alpha Antibody (6A920), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18074004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18074004 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18074004 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056507PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IkB-alpha Monoclonal specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IkB-alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 6A920
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
N.º de referencia del gen P25963
Alias de gen alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
Símbolos de los genes NFKBIA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant protein corresponding to amino acid residues 32-291 of human IkBa was used as immunogen.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Diabetes Research, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4792
Especificidad de la prueba A 40 kDa band is observed.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.