missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IkB-alpha Antibody (6A920) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-4988800 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18760184 0.025 mg 25 microgramos
18747123 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18760184 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10056507SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 38 publications

IkB-alpha Monoclonal specifically detects IkB-alpha in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IkB-alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 6A920
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, Simple Western 1:20, Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1:20-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunoprecipitation 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100, CyTOF-ready, Knockout Validated
N.º de referencia del gen P25963
Alias de gen alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
Símbolos de los genes NFKBIA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant protein corresponding to amino acid residues 32-291 of human IkB-alpha.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Diabetes Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4792
Especificidad de la prueba A 40 kDa band is observed.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.