missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IHH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | IHH |
|---|---|
| Concentración | 0.24 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16841574
|
Proteintech
13388-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16831574
|
Proteintech
13388-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the hedgehog family of secreted signaling molecules. Hedgehog proteins are essential regulators of a variety of developmental processes including growth, patterning and morphogenesis. The encoded protein specifically plays a role in bone growth an differentiation. Mutations in this gene are the cause of brachydactyly type A1 which is characterized by shortening or malformation of the phalanges. Mutations in this gene are also the cause of acrocapitofemoral dysplasia.Especificaciones
| IHH | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P97812, Q14623 | |
| 16147, 3549, 84399 | |
| IHH Fusion Protein Ag4046 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| IHH |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BDA1, HHG 2, HHG2, IHH, Indian hedgehog protein | |
| IHH | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto