Learn More
Beskrivning
IGSF8/CD316 Polyclonal antibody specifically detects IGSF8/CD316 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | IGSF8/CD316 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | CD316, CD316 antigen, CD81P3LIR-D1, EWI-2, EWI2CD81 partner 3, Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 2, IgSF8, immunoglobulin superfamily, member 8, KCT4, KCT-4, Keratinocytes-associated transmembrane protein 4, PGRLimmunoglobulin superfamily member 8 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IGSF8/CD316 (Uniprot#: Q969P0-1; Met1-Thr579) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?