Learn More
IGSF8/CD316 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200058437 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18672379 100 μg 100 microlitros
18644668 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18672379
Marca: Novus Biologicals NBP300128100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
IGSF8/CD316 Polyclonal antibody specifically detects IGSF8/CD316 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno IGSF8/CD316
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen CD316, CD316 antigen, CD81P3LIR-D1, EWI-2, EWI2CD81 partner 3, Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 2, IgSF8, immunoglobulin superfamily, member 8, KCT4, KCT-4, Keratinocytes-associated transmembrane protein 4, PGRLimmunoglobulin superfamily member 8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IGSF8/CD316 (Uniprot#: Q969P0-1; Met1-Thr579)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93185
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.