missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGSF2/CD101 Antibody (307707) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18509558 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18509558 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18509558

Marca: Novus Biologicals FAB3368M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IGSF2/CD101 Monoclonal antibody specifically detects IGSF2/CD101 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGSF2/CD101
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 307707
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD101 antigen, CD101 molecule, Cell surface glycoprotein V7, EWI101, EWI-101, Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 101, IgSF2, leukocyte surface protein, member 2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse IGSF2/CD101, Gln21-Tyr1033, Accession # A8E0Y8
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9398
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.