Learn More
IgM Antibody (II/41), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18286233 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
0.1 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
0.10 miligramo
0.20 miligramo
18286233 0.1 mg 0.10 miligramo
18212083 0.05 mg 0.05 miligramo
18242461 0.2 mg 0.20 miligramo
3 options
Código de producto. 18286233
Marca: Novus Biologicals NBP1437630.1MG
Rat Monoclonal Secondary Antibody
IgM Monoclonal specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mouse IgM
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon II/41
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen Constant region of heavy chain of IgM, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, Hepatitis B virus receptor binding protein, Ig mu chain C region, IGHM, Immunoglobin heavy constant mu, Immunoglobulin heavy constant gamma 3, Immunoglobulin heavy mu chain, immunoglobulin mu, Immunoglobulin mu chain, Imunoglobulin heavy chain, MGC104996, MGC52291, mu, -region CH4 membrane bound domain, VH
Símbolos de los genes IGHM
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was IgM.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3507
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only