missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgM Antibody (II/41), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18253465 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18253465 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18253465 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP142995

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IgM Monoclonal specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mouse IgM
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon II/41
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen Constant region of heavy chain of IgM, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, Hepatitis B virus receptor binding protein, Ig mu chain C region, IGHM, Immunoglobin heavy constant mu, Immunoglobulin heavy constant gamma 3, Immunoglobulin heavy mu chain, immunoglobulin mu, Immunoglobulin mu chain, Imunoglobulin heavy chain, MGC104996, MGC52291, mu, -region CH4 membrane bound domain, VH
Símbolos de los genes IGHM
Especie del huésped Rat
Inmunógeno The immunogen for this antibody was IgM.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3507
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.