missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ IGKC (Human) Recombinant Protein

Código de producto. p-7164375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16156701 10 μg 10 microgramos
16166701 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16156701

Marca: Abnova™ H00003514P01.10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human IGKC full-length ORF ( AAH67092.1, 1 a.a. - 236 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: METPAQLLFLLLLWLPDSTGENVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQSLSSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYGVSSRATGIPDRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYGTSRPITFGQGTRLDIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC

Especificaciones

Número de acceso AAH67092.1
ID de gen (Entrez) 3514
Nombre immunoglobulin kappa constant
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen HCAK1, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Símbolo de gen IGKC
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.