Learn More
Abnova™ IGKC (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16166701
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16166701
Marca: Abnova™ H00003514P01.25ug
Human IGKC full-length ORF ( AAH67092.1, 1 a.a. - 236 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: METPAQLLFLLLLWLPDSTGENVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQSLSSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYGVSSRATGIPDRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYGTSRPITFGQGTRLDIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Especificaciones
Número de acceso AAH67092.1
ID de gen (Entrez) 3514
Nombre immunoglobulin kappa constant
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen HCAK1, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Símbolo de gen IGKC
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer