Learn More
IgG4 Antibody (RM120) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 30031967 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30031967 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30031967
Marca: Novus Biologicals NBP325977
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG4 Monoclonal antibody specifically detects IgG4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon RM120
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 0.5 ug/ml - 2 ug/ml, Flow Cytometry : 1ug/ml-4ug/ml, ELISA, Immunohistochemistry : 1 - 10 ug/ml, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1 - 10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin : 1 - 10 ug/ml, Sandwich ELISA Capture : 50 - 200ng/well, Sandwich ELISA Detection : 0.05 - 0.2ug/ml
Formulación PBS
Alias de gen Immunoglobulin G, Immunoglobulin G4, ImmunoglobulinG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide corresponding to the hinge region of Human IgG4
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG