Learn More
Cytiva Medio de flujo rápido IgG Sepharose™ 6
Código de producto. 11574955 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
11574955 10 ml 10 ml
1 options
Código de producto. 11574955
Marca: Cytiva 17096901
Se utiliza para la purificación rápida de conjugados de fusión de proteína A y proteína A. El medio 6 Fast Flow de IgG Sepharose™ alcanza los caudales más altos.
  • Diseñado para la purificación rápida de proteínas A y proteínas A de fusión conjuga
  • La IgG acoplada a la matriz de 6 % de agarosa altamente entrecruzada Sepharose 6 Fast Flow
  • Se unen al menos 2 mg de proteína A/ml de medio
  • Adecuado para la purificación de afinidad en tándem (TAP) de complejos de proteínas
Información de órdenes
Se suministra en recipientes de 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 ml
Caudal 400 cm/h
Tamaño de partículas 90 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas AKTA™
Tipo de producto Sepharose FF Media
Formato Gránulo sólido
Diámetro interior (métrico) 5 cm
Para utilizar con (aplicación) Purificación rápida de proteína A y conjugados de fusión de proteína A, purificación de afinidad tándem (TAP) de complejos de proteínas
Altura (imperial) 5,9 in
Altura (métrico) 15 cm
Tipo de ligando IgG humana
Presión máxima 14.5psi
Intervalo de pH De 3 a 10
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Tipo de muestra Conjugados de proteína A y G
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • IgG Sepharose 6 Fast Flow, 10 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanol