Learn More
IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rIG266, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) |
|---|---|
| Clon | rIG266 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15920218
|
EnquireBio
3500-MSM10-P0 |
20 μg | |||||||
|
15930218
|
EnquireBio
3500-MSM10-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| IgG1 | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cytoplasm, Cell Surface and Secreted | |
| 293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen. |
| rIG266 | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Purified human Ig Gamma Chain | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 75kDa |