Learn More
IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rIG266, enQuireBio™
Código de producto. 15920218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15920218 20 μg 20 microgramos
15930218 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15920218
Marca: EnquireBio 3500MSM10P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno IgG (Immunoglobulin Gamma Heavy Chain) (B-Cell Marker)
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasm, Cell Surface and Secreted
Clasificación Monoclonal
Clon rIG266
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human Ig Gamma Chain
Peso molecular del antígeno 75kDa
Control positivo 293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1