Learn More
IgG Heavy Chain Antibody (IG507R), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18425344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, Alexa Fluor 405
Código de producto.
18425344 100 μg, Alexa Fluor 405
1 options
Código de producto. 18425344
Marca: Novus Biologicals NBP254458AF405
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG Heavy Chain in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG Heavy Chain
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon IG507R
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human IgG Heavy Chain protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG