Learn More
IGFL-3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Novus Biologicals™
Código de producto. 18339474 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18339474 100 μL 100 microlitros
18364555 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 18339474
Marca: Novus Biologicals NBP303611100UL
Rabbit Polyclonal Antibody
IGFL-3 Polyclonal specifically detects IGFL-3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IGFL-3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-125 of human IGFL-3 (NP_997276.1).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 388555
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG