missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IGFBP-6 Antibody Pair [HRP]

Código de producto. 18213066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
Código de producto. Cantidad unitSize
18213066 15 placas paquete de 15
18644701 5 placas paquete de 5
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18213066

Marca: Novus Biologicals™ NBP27962915PLATES

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IGFBP-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 7.8 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 7.8-500 pg/mL
ensayo Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto Antibody Pairs
Especificidad This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human IGFBP-6.
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) Sandwich ELISA
Alias de gen IBP6, IBP-6, IGF binding protein 6, IGF-binding protein 6, IGFBP-6, insulin-like growth factor binding protein 6, insulin-like growth factor-binding protein 6
ID de gen (Entrez) 3489
Símbolo de gen IGFBP6
Especie del huésped Rabbit/Mouse
Contenido del kit
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-Human IGFBP-6 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of mouse anti-Human IGFBP-6 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 45 ng of recombinant Human IGFBP-6.
  • Cantidad 15 placas
    Estado normativo RUO
    Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
    Requisitos de almacenamiento Storage is content dependent.
    Objetivo IGFBP-6
    Técnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.5 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 500 pg/mL is recommended.
    Mostrar más Mostrar menos
    Título del producto
    Seleccione un problema

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.