missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGFBP-3 Rabbit anti-Human, Clone: 10, Novus Biologicals™

Código de producto. 18228406 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18228406 100 μg 100 microlitros
18287136 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18228406

Marca: Novus Biologicals NBP289496100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IGFBP-3 Monoclonal specifically detects IGFBP-3 in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGFBP-3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10
Conjugado Unconjugated
Dilución Sandwich ELISA Capture 1:250-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen acid stable subunit of the 140 K IGF complex, binding protein 29, binding protein 53, growth hormone-dependent binding protein, IBP-3, IBP3BP-53, IGF-binding protein 3, IGFBP-3, insulin-like growth factor binding protein 3, insulin-like growth factor-binding protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human IGFBP-3 Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Prostate Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3486
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.