missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF2BP3 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18560094 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18560094 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18560094 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297506G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IGF2BP3 Polyclonal antibody specifically detects IGF2BP3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF2BP3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CT98, hKOC, IGF II mRNA binding protein 3, IGF2 mRNA-binding protein 3, IGF-II mRNA-binding protein 3, IMP-3KH domain-containing protein overexpressed in cancer, IMP3VICKZ family member 3, insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 3, insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3, KH domain containing protein overexpressed in cancer, KOC1DKFZp686F1078, VICKZ3cancer/testis antigen 98
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IGF2BP3 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10643
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.