missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF-I R/IGF1R Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18227019 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18227019 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18227019 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP177680UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IGF-I R/IGF1R Polyclonal specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human, Mouse, Rat, Equine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF-I R/IGF1R
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF-I receptor, IGFIR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2
Símbolos de los genes IGF1R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human IGF1 Receptor protein (between residues 700-800) [UniProt P08069]
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Nutrient Sensing in the Brain, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3480.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Equine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.