missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IGF-I R/IGF1R Polyclonal specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human, Mouse, Rat, Equine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IGF-I R |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.09 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100 |
| Formulación | PBS and 30% Glycerol with 0.05% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P08069 |
| Alias de gen | CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF-I receptor, IGFIR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2 |
| Símbolos de los genes | IGF1R |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?