missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF-I Mouse, Clone: SPM406, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7105601 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18140894 0.02 mg 0.02 miligramo
18739473 - -
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18140894

Marca: Novus Biologicals NBP2343610.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

IGF-I/IGF-1 Monoclonal specifically detects IGF-I/IGF-1 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF-I
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM406
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1.0ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2ug/ml, Immunoprecipitation 1-2ug/500ug, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2ug/ml, Blocking/Neutralizing
Formulación PBS with 0.05% BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P05019
Alias de gen IBP1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, somatomedin-C
Símbolos de los genes IGF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified human IGF-1 protein
Peso molecular del antígeno 7.6 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3479
Especificidad de la prueba This antibody is specific to Insulin-like Growth Factor (IGF-1) and shows minimal cross-reaction with IGF-11, Proinsulin, MSF, and Insulin. IGF-1 is a polypeptide growth factor with two isoforms that are produced by alternative splicing. Isoform 1 is also known as IGF-IB while isoform 2 is known as IGF-IA. IGF-1 stimulates the proliferation of a wide range of cell types including muscle, bone and cartilage tissue. It functions as an autocrine regulator of growth. Activation of IGF system has emerged as a key factor for tumor progression and resistance to apoptosis in many cancers like those of breast, thyroid and colon.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.