missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGF-I/IGF-1 Antibody (xentuzumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152447 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30152447 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30152447 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328287CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IGF-I/IGF-1 Monoclonal antibody specifically detects IGF-I/IGF-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGF-I/IGF-1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon xentuzumab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen IBP1, IGF1A, IGFI, IGF-I, IGF-IA, IGF-IB, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor 1 (somatomedin C), insulin-like growth factor I, insulin-like growth factor IA, insulin-like growth factor IB, Mechano growth factor, MGF, somatomedin-C
Especie del huésped Human
Inmunógeno IGF-1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3479
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.