Learn More
IgD Antibody (IGHD/6818R), Novus Biologicals™
Código de producto. 18628684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18628684 20 μg 20 microgramos
18694854 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18628684
Marca: Novus Biologicals NBP32066220ug
Rabbit Monoclonal Antibody
IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IGHD/6818R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 1mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human IgD protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ