missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgD Antibody (IgD26), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589351 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18589351 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589351

Marca: Novus Biologicals NBP308605V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgD Monoclonal antibody specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgD
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IgD26
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length human IgD protein (Uniprot: P01880)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.