missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgD Antibody (IgD26), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18170029 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18170029 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18170029

Marca: Novus Biologicals NBP250437AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IgD Monoclonal specifically detects IgD in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IgD
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon IgD26
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen IgD, Igh-5, Ighd, Immunoglobulin D, Immunoglobulin Delta
Símbolos de los genes IGHD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IgD purified from human myeloma serum
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3495.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.