missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGBP1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587072 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587072 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587072 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100487B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IGBP1 Polyclonal antibody specifically detects IGBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IGBP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen ALPHA-4, B cell signal transduction molecule alpha 4, bA351K23.1 (immunoglobulin binding protein 1 (CD79A) ), B-cell signal transduction molecule alpha 4, CD79a-binding protein 1, IBP1, immunoglobulin (CD79A) binding protein 1, immunoglobulin-binding protein 1, Protein alpha-4, protein phosphatase 2A, regulatory subunit alpha-4, Renal carcinoma antigen NY-REN-16
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 300 and the C-terminus (residue 339) of human Protein Phosphatase 2A, regulatory subunit alpha-4 (Immunoglobulin binding protein 1) using the numbering given in SwissProt entry P78318 (GeneID 3476).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3476
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.