Learn More
Ig gamma-4 Chain C Region, Rabbit anti-Human, Clone: IGHG4/2042R, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Ig gamma-4 Chain C Region Monoclonal specifically detects Ig gamma-4 Chain C Region in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ig gamma-4 Chain C Region |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | IGHG4/2042R |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| N.º de referencia del gen | P01861 |
| Alias de gen | IGHG4, mmunoglobulin heavy constant gamma 4, mmunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker) |
| Mostrar más |