Learn More
Ig gamma-4 Chain C Region Antibody (IGHG4/1345), DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18454254 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18454254 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18454254
Marca: Novus Biologicals NBP254461FR
Mouse Monoclonal Antibody
Ig gamma-4 Chain C Region Monoclonal antibody specifically detects Ig gamma-4 Chain C Region in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ig gamma-4 Chain C Region
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon IGHG4/1345
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen IGHG4, mmunoglobulin heavy constant gamma 4, mmunoglobulin heavy constant gamma 4 (G4m marker)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Ig gamma-4 Chain C Region fragment (Uniprot: P01861)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3503
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ