Learn More
IFT122 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18523012 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18523012 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18523012
Marca: Novus Biologicals NBP297508MFV500
Rabbit Polyclonal Antibody
IFT122 Polyclonal antibody specifically detects IFT122 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFT122
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen intraflagellar transport 122 homolog (Chlamydomonas), intraflagellar transport protein 122 homolog, SPGWD repeat-containing protein 140, WD repeat domain 10, WD repeat-containing protein 10, WDR10WDR10p, WDR140CED
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IFT122 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55764
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG