missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFT122 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18022478 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18022478 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18022478

Marca: Novus Biologicals NBP297508B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IFT122 Polyclonal specifically detects IFT122 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFT122
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen intraflagellar transport 122 homolog (Chlamydomonas), intraflagellar transport protein 122 homolog, SPGWD repeat-containing protein 140, WD repeat domain 10, WD repeat-containing protein 10, WDR10WDR10p, WDR140CED
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human IFT122 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55764
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.