missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IFN-gamma R1/CD119 Antibody Pair [HRP]

Código de producto. 18666920 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 5
Código de producto. Cantidad unitSize
18666920 5 placas paquete de 5
18280578 15 placas paquete de 15
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18666920

Marca: Novus Biologicals™ NBP2796025Plates

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse IFN-gamma R1/CD119.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Intervalo del ensayo 15.625 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 15.625-1000 pg/mL
ensayo Sandwich ELISA
Conjugado HRP
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto Antibody Pairs
Especificidad This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Mouse IFN-gamma R1/CD119.
Especies diana Mouse
Para utilizar con (aplicación) Sandwich ELISA
Alias de gen AVP, type 2, CD119, CD119 antigen, FLJ45734, IFN-gamma receptor 1, IFN-gamma-R1, IFNGR, immune interferon receptor 1, interferon gamma receptor 1, interferon-gamma receptor alpha chain, type 2
ID de gen (Entrez) 3459
Símbolo de gen IFNGR1
Especie del huésped Rabbit
Contenido del kit
  • Standard: Each vial contains 160 ng of recombinant Mouse IFN-gamma R1/CD119.
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of rabbit anti-Mouse IFN-gamma R1/CD119 monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of rabbit anti-IFN-gamma R1/CD119 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4°C).
  • Cantidad 5 placas
    Estado normativo RUO
    Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuroscience
    Requisitos de almacenamiento Storage is content dependent.
    Objetivo IFN-gamma R1/CD119
    Técnica 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.2 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 1000 pg/mL is recommended.
    Mostrar más Mostrar menos
    Título del producto
    Seleccione un problema

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.