Learn More
IFN-gamma R1/CD119 Antibody (JE40-50), Novus Biologicals™
Código de producto. 30116596 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30116596 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30116596 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332458
Rabbit Monoclonal Antibody
IFN-gamma R1/CD119 Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma R1/CD119 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IFN-gamma R1/CD119
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon JE40-50
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2000
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen AVP, type 2, CD119, CD119 antigen, FLJ45734, IFN-gamma receptor 1, IFN-gamma-R1, IFNGR, immune interferon receptor 1, interferon gamma receptor 1, interferon-gamma receptor alpha chain, type 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human IFN-gamma R1/CD119 aa 390-489/ 489. (Uniprot: P15260)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3459
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG