missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-gamma R1/CD119 Antibody (92101) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177262 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30177262 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30177262

Marca: Novus Biologicals FAB6731JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-gamma R1/CD119 Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma R1/CD119 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Neutralization,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IFN-gamma R1/CD119
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 92101
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AVP, type 2, CD119, CD119 antigen, FLJ45734, IFN-gamma receptor 1, IFN-gamma-R1, IFNGR, immune interferon receptor 1, interferon gamma receptor 1, interferon-gamma receptor alpha chain, type 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IFN-gamma R1, Glu18-Gly245, Accession # P15260.1
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3459
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.